Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum (U.S.)
Supplement cell culture growth with U.S. sourced, collected from selected donor herds that receive regular veterinary inspection and care.
13.55€ - 83.15€
Specifica
Test aggiuntivi | Albumin, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, Chloride, Potassium, SGOT, Glucose, Inorganic Phosphorus, Iron, Total Bilirubin, Alkaline Phosphatase, Total Protein, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, Inorganic Phosphorus, Iron |
---|---|
Country of Origin | United States |
Forma | Liquid |
Product Type | Equine Serum |
Sterilization Method | Sequential Triple-filtered, 100 nm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11581831
|
Cytiva
SH30074.02 |
Donor Equine Serum (U.S.) | 100 mL | None |
13.55€
100mL |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12319822
|
Cytiva
SH30074.03HI |
Donor Equine Serum (U.S.), Heat Inactivated | 500 mL | Heat Inactivated |
83.15€
500mL |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11591831
|
Cytiva
SH30074.03 |
Donor Equine Serum (U.S.) | 500 mL | None |
61.45€
500mL |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
Albumin, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, Chloride, Potassium, SGOT, Glucose, Inorganic Phosphorus, Iron, Total Bilirubin, Alkaline Phosphatase, Total Protein, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, Inorganic Phosphorus, Iron | |
Liquid | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm |
United States | |
Equine Serum | |
BVDV, Cytopathogenic Agents, Rabies Virus, Reovirus |