Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Equine Serum, US Origin
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
129.00€ - 145.00€
Specifica
Age | >6 months |
---|---|
Country of Origin | United States |
Forma | Liquid |
Product Type | Equine Serum |
Quantità | 1000 mL |
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16251092
|
Cytiva
SH30074.04IR25-40 |
Irradiated (25-40 kGy) |
145.00€
1L |
Spedizione stimata: 21-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16625745
|
Cytiva
SH30074.04HI |
Heat Inactivated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Carefully collected from animals fed an enriched diet to ensure proper nutrition
- To reduce lipid concentration, the equine herd is fasted and then the blood is collected in a special facility using aseptic techniques
- Coggins tests for equine infectious anemia are performed on each horse
Specifica
>6 months | |
Liquid | |
1000 mL | |
≤ 10 EU/mL | |
HyClone™ |
United States | |
Equine Serum | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm | |
≤ 10 mg/dL |