Learn More
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
17.50€ - 183.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Forma | Liquid |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10673313
|
Cytiva
SH30284.01 |
500 mL | Glutamine, Ribonucleosides, Deoxyribonucleosides |
22.95€
500mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10402952
|
Cytiva
SH30081.02 |
1000 mL | Glucose |
21.70€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11988075
|
Cytiva
SH30081.FS |
6 x 500 mL | Glucose |
142.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10544144
|
Cytiva
SH30081.LS |
6 x 1000 mL | Glucose |
183.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11511871
|
Cytiva
SH30243.02 |
1000 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate |
31.10€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10196223
|
Cytiva
SH30243.LS |
6 x 1000 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate |
183.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10443142
|
Cytiva
SH30285.01 |
500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate |
21.50€
500mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10524684
|
Cytiva
SH30243.FS |
6 x 500 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate |
142.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10346712
|
Cytiva
SH30285.02 |
1000 mL | Glucose, Sodium Pyruvate |
31.00€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11551841
|
Cytiva
SH30081.01 |
500 mL | Glucose |
23.45€
500mL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10658364
|
Cytiva
SH30585.02 |
1000 mL | Glucose |
30.35€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10749864
|
Cytiva
SH30243.01 |
500 mL | Glutamine, Sodium Pyruvate |
31.40€
500mL |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10294972
|
Cytiva
SH30284.02 |
1000 mL | Glutamine, Glucose |
30.50€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10359583
|
Cytiva
SH30285.FS |
6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10523344
|
Cytiva
SH30604.01 |
500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10004873
|
Cytiva
SH30285.LS |
6 x 1000 mL | Glucose, Sodium Pyruvate |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
2° to 8°C, away from light | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered |