Learn More
Cytiva HyClone™ Fetal Bovine Serum (U.S.), Dialyzed
For applications that need serum without low molecular weight components.
93.55€ - 735.00€
Specifica
Country of Origin | United States |
---|---|
Tipo di specialità | Dialyzed |
Sterilità | Sterile |
Sterilization Method | Sequential-filtered, 100 nm |
Grado | Specialty filtered |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12349822
|
Cytiva
SH30079.01 |
50 mL | None |
93.55€
50mL |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11521841
|
Cytiva
SH30079.02 |
100 mL | None |
161.00€
100mL |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12379822
|
Cytiva
SH30079.02HI |
100 mL | Heat Inactivated |
180.00€
100mL |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10594553
|
Cytiva
SH30079.03 |
500 mL | None |
675.00€
500mL |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11960958
|
Cytiva
SH30079.03HI |
500 mL | Heat Inactivated |
720.00€
500mL |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12604207
|
Cytiva
SH30079.01HI |
50 mL | Heat Inactivated |
112.00€
50mL |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16281092
|
Cytiva
SH30079.03IR25-40 |
500 mL | Gamma Irradiated (25 to 40 doses) |
720.00€
500mL |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17652075
|
Cytiva
SH30079.03IH25-40 |
500 mL | Heat Inactivated, Gamma Irradiated (25 to 40 doses) |
735.00€
500mL |
Spedizione stimata: 02-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12309832
|
Cytiva
SH30079.03IR |
500 mL | Gamma Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Augment growth of cells with U.S.-sourced HyClone™ Dialyzed Fetal Bovine Serum (FBS), depleted of small molecules (less than 10,000 MW) and filtered through sequential 100nm (0.1μm) pore-size rated filters.
Specifica
United States | |
Sterile | |
Specialty filtered | |
≤ 10 mg/dL | |
USDA Inspected |
Dialyzed | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 10 EU/mL | |
No |