Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ II Serum (U.S.)
Optimized for the growth of CHO cells and derivatives.
dietro preventivo
Specifica
Test aggiuntivi | Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG |
---|---|
Content And Storage | Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. |
Country of Origin | United States |
Product Type | FBS Replacement Serum |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Elaborazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12339772
|
Cytiva
SH30066.02HI |
100 mL | Heat Inactivated |
dietro preventivo
100mL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
17662065
|
Cytiva
SH30066.03IH25-40 |
500 mL | Heat Inactivated, Irradiated (25 to 40 doses) |
dietro preventivo
500mL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
16291072
|
Cytiva
SH30066.03IR25-40 |
500 mL | Irradiated (25 to 40 doses) |
dietro preventivo
500mL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
17256886
|
Cytiva
SH30066.03IR30-45 |
500 mL | Irradiated (30 to 45 doses) |
dietro preventivo
500mL |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
14850841
|
Cytiva
SH30066.03IR |
500 mL | Irradiated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Specifica
Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Inorganic Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Iron Saturation, Glucose, IgG | |
United States | |
Sterile | |
≤ 10 EU/mL | |
Typically less than 2 μg/mL | |
No |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. | |
FBS Replacement Serum | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
≤ 20 mg/dL | |
HyClone™ | |
USDA Inspected |