Learn More
Cytiva HyClone™ Minimum Essential Medium
Support cell culture growth and biomanufacturing processes with HyClone™ Minimum Essential Medium (MEM) with Earle's Balanced Salts (MEM/EBSS), manufactured based on compliance with ISO 9001:2000 guidelines and current Good Manufacturing Practices (cGMP) for Medical Devices.
8.70€ - 182.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | cGMP, ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Forma | Liquid |
Sterilità | Sterile-filtered |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10346952
|
Cytiva
SH30265.01 |
MEM Alpha Modification, with L-Glutamine, with Ribo- and Deoxyribonucleosides | 500 mL |
23.65€
500mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10520473
|
Cytiva
SH30265.02 |
MEM Alpha Modification, with L-Glutamine, with Ribo- and Deoxyribonucleosides | 1000 mL |
31.85€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11501811
|
Cytiva
SH30024.02 |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), with 2.0mM L-Glutamine | 1000 mL |
30.80€
1000mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10257973
|
Cytiva
SH30024.LS |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), with 2.0mM L-Glutamine | 6 x 1000 mL |
182.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10543744
|
Cytiva
SH30024.FS |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), with 2.0mM L-Glutamine | 6 x 500 mL |
140.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10217993
|
Cytiva
SH30265.FS |
MEM Alpha Modification, with L-Glutamine, with Ribo- and Deoxyribonucleosides | 6 x 500 mL |
144.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11591801
|
Cytiva
SH30024.01 |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), with 2.0mM L-Glutamine | 500 mL |
25.35€
500mL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10034723
|
Cytiva
SH30244.FS |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine | 6 x 500 mL |
141.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11541871
|
Cytiva
SH30244.01 |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine | 500 mL |
23.35€
500mL |
Spedizione stimata: 11-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12380013
|
Cytiva
SH30568.01 |
MEM/Alpha Modification without L-Glutamine, without Ribo- and Deoxyribonucleosides | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10454275
|
Cytiva
SH30244.LS |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine | 6 x 1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11551871
|
Cytiva
SH30244.02 |
MEM with Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), without L-Glutamine | 1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12360033
|
Cytiva
SH30601.01 |
MEM (Richter's Modification) with L-Glutamine and Phenol Red | 500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- System tested with Cytiva HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
- All products are hydrated using purified process water and undergo sterile filtration
- Manufactured using ISO 9001 certified processes
Specifica
cGMP, ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered |
2° to 8°C, away from light | |
Sterile-filtered |