Learn More
Cytiva HyClone™ RPMI 1640 Media
Designed to support cell culture growth and biomanufacturing processes.
23.65€ - 183.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000 |
---|---|
Content And Storage | 2° to 8°C, away from light |
Forma | Liquid |
Product Type | RPMI 1640 |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Con additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10218023
|
Cytiva
SH30027.FS |
6 x 500 mL | Glutamine, Phenol Red |
142.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11551811
|
Cytiva
SH30027.02 |
1000 mL | Glutamine, Phenol Red |
30.95€
1000mL |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10648934
|
Cytiva
SH30027.LS |
6 x 1000 mL | Glutamine, Phenol Red |
183.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11541851
|
Cytiva
SH30096.02 |
1000 mL | Phenol Red |
30.80€
1000mL |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10554144
|
Cytiva
SH30096.LS |
6 x 1000 mL | Phenol Red |
182.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10711664
|
Cytiva
SH30096.FS |
6 x 500 mL | Phenol Red |
140.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11998075
|
Cytiva
SH30255.FS |
6 x 500 mL | Glutamine, HEPES, Phenol Red |
143.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11521881
|
Cytiva
SH30255.01 |
500 mL | Glutamine, HEPES, Phenol Red |
23.65€
500mL |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11531881
|
Cytiva
SH30255.02 |
1000 mL | HEPES, Phenol Red, Phenol Red |
31.55€
1000mL |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10731254
|
Cytiva
SH30605.01 |
500 mL |
23.90€
500mL |
Spedizione stimata: 17-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11531851
|
Cytiva
SH30096.01 |
500 mL | Phenol Red |
34.55€
500mL |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11541811
|
Cytiva
SH30027.01 |
500 mL | Glutamine, Phenol Red |
25.85€
500mL |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
ISO 9001:2000 | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered |
2° to 8°C, away from light | |
RPMI 1640 |