Learn More
HYDRANAL™ - Composite 5, Honeywell Fluka™
Titrating agent for volumetric, one-component Karl Fischer titrations (Methanol-free)
Marca: Honeywell Fluka 34805-1L-OM
183.64 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 111-90-0 Peso : 1.16000kg
Descrizione
Improved Composition
- Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE)
- Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance
Advantages of Hydranal One-Component Reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- Reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds (ex. ketones and aldehydes)
- 3 year shelf life
Specifica
99°C | |
1 L | |
HYDRANAL™ - Composite 5 | |
4.5 to 5.5 (at 20°C) | |
Metrohm OMNIS Smart Reagent | |
DE Solvent; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; CARBITOL; Diethylene glycol ethyl ether; Ethyldiglycol | |
Volumetric One-Component KF Titration |
Brown | |
1.17 g/cm3 (25°C) | |
111-90-0 | |
194°C (at 1.013 hPa) | |
Liquid | |
Completely Miscible in Water |
Sicurezza e movimentazione
- HYDRANAL NEXTGEN Composite 5 OM
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol, sulphur dioxide, 1H-imidazole monohydroiodide, iodine, imidazole, 2-methy