Learn More
HYDRANAL™ - Coulomat AG, Reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells with and without diaphragm, Honeywell Fluka™
Brand: Honeywell Fluka 34836-1L
205.42 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : Peso : 0.93000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Specifications
14°C (57.2°F) | |
HYDRANAL™-Coulomat AG | |
UN1230 |
1 L | |
67-56-1,111-42-2,7446-09-5,288-32-4,68007-08-9 |
Safety and Handling
- HYDRANAL
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Precautionary Statement
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazole monohydriodi