Learn More
Hydrochloric Acid, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
201.39 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrochloric acid |
pH | >0.1 (at 20°C) |
Colore | Colorless |
Punto di fusione | -35°C |
Punti di ebollizione | 42°C |
Densità | 1.2g/mL at 25°C |
Odore | Stinging |
Imballaggio | Poly Bottle |
Pressione del vapore | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
Quantità | 500 mL |