Learn More
Hydrochloric acid, Honeywell™
129.98 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Can
Descrizione
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specifica
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
Punti di ebollizione | 42°C (1.013 hPa) |
CAS min. % | ≥50.00%, ≥30.00% |
CAS max % | <70.00%, <50.00% |
Imballaggio | Plastic Can |
Note sul grado di purezza | Semiconductor grade acid |
Quantità | 2.5 L |
Formula molecolare | ClH |
Forma fisica | Liquid |
Numero MDL | MFCD00011324 MFCD00792839 |