Learn More
Hydrofluoric Acid, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrofluoric Acid |
CAS | 7664-39-3 |
Concentrazione | ≥49% |
Densità | 1.15g/mL at 25°C |
Pressione del vapore | 25mmHg (20°C) |
Quantità | 250 mL |
Formula molecolare | FH |
Numero MDL | MFCD00011346 |
Numero UN | 1790 |
Sinonimo | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |