Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves
530.49 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22917" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Narrow
Wide
Descrizione
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology provides best-in-class cut protection and a soft and cool feel to the worker
- Engineered to perform in combination with any HyFlex™ cut resistant glove
- Available in three versions: Extra Wide, Wide, Narrow
Specifica
Size | Wide |
Struttura | Knitted |
Product Type | Sleeve |
Materiale | HPPE Yarn |
Colore | Gray |
Sterilità | Non-sterile |
Monouso | Reusable |
Modello | HyFlex™11-280 |
Da utilizzare con (applicazione) | Glass repair and replacement; Handling metal sheets and panels |
Certificazione/Conformità | REACH Compliant |