Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Drum Accessories, Plastic Drum Dolly
Enable easy transport of BioProcess Container Systems™ (BPC™s) with Thermo Scientific™ HyPerforma™ Drum Accessories.
Marca:  Thermo Scientific™ SV50029.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10288303
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Enable easy transport of BioProcess Container Systems™ (BPC™s) with Thermo Scientific™ HyPerforma™ Drum Accessories.
Support Plate
  • Round plastic disk for use with conical HDPE drums with 4 ″ port.
  • Supports up to 200L drums
Plastic Drum Dolly
  • Holds conical and flat-bottom drums
  • Supports up to 200L drums
  • Ordering Alerts:
    Dimensions, Plastic Drum Dolly: 24.38 Dia. × 7.13 in. H
    Specifica
    Specifica
    100 L
    Plastic Drum Dolly
    62 x 18 cm (23.38 x 7.13 in.)
    HyPerforma™