Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 50L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Use this LLDPE drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
Marca:  Thermo Scientific™ SV50076.02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 10657014
  • dietro preventivo / Pezzo
Spedizione stimata: 16-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum with 3-D bioprocess container systems and tank liners.
  • Includes lid and clamps
  • Available in cylindrical, conical and flat-bottom
  • 4in. bottom port allows greater variety of customization to bottom port of BPC; can be used in place of drum with 1.75in. port
Specifica
Specifica
Flat-bottom Outer Support Container for Bioprocess Bags, Port detail 4 and 1.75 in.
Top Dispense
45 x 53 cm (17.63 x 20.75 in.)
50 L
HyPerforma™