Learn More
HyPerforma™ Mixtainer™ Hardware, Conical Drum, 200L
Marca:  Thermo Scientific SV50517.13
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 17958181
  • 394.67€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
200 L
Bottom Port: 10.2 cm (4 in.)
Fewer resources used and less waste
60 cm x 114 cm (23.5 in. x 44.75 in.)
HyPerforma™, Mixtainer™