Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Columns
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
290.70€ - 3682.21€
Specifica
Dimensione del poro | 120 Å |
---|---|
Surface Area | 170 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L8 |
Fase stazionaria | Amino (NH2) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10553045
|
Thermo Scientific™
30703-054630 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm |
636.81€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16338586
|
Thermo Scientific™
30705-259270A |
5 μm | 20 mm | 250 mm |
3682.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10007174
|
Thermo Scientific™
30703-102130 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm |
717.29€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10495913
|
Thermo Scientific™
30703-152130 |
3 μm | 2.1 mm | 150 mm |
763.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10405923
|
Thermo Scientific™
30703-154630 |
3 μm | 4.6 mm | 150 mm |
728.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10755973
|
Thermo Scientific™
30705-254630 |
5 μm | 4.6 mm | 250 mm |
691.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10414393
|
Thermo Scientific™
30705-154630 |
5 μm | 4.6 mm | 150 mm |
663.64€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11563041
|
Thermo Scientific™
30705-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm |
661.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10631514
|
Thermo Scientific™
30705-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
347.57€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10269314
|
Thermo Scientific™
30703-014001 |
3 μm | 4 mm | 10 mm |
386.06€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10774047
|
Thermo Scientific™
30703-012101 |
3 μm | 2.1 mm | 10 mm |
427.52€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10107894
|
Thermo Scientific™
30705-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10670916
|
Thermo Scientific™
30703-052130 |
3 μm | 2.1 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10039642
|
Thermo Scientific™
30705-104630 |
5 μm | 4.6 mm | 100 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns. Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines. For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ LC Amino Columns as an alternative.
- In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
- Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
No |
170 m²/g | |
L8 | |
2% | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.