Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Use as a robust, general-purpose column for a wide range of applications in QC/QA labs.
366.23€ - 1959.53€
Specifica
Surface Area | 170 m²/g |
---|---|
Tipo USP | L1 |
Fase stazionaria | C18 |
Carico di carbonio | 11% |
Tipo di colonna | Reversed Phase |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10662674
|
Thermo Scientific™
28105-052130 |
5 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analytical Column |
632.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10670136
|
Thermo Scientific™
28105-053030 |
5 μm | 3 mm | 50 mm | Analytical Column |
627.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16308586
|
Thermo Scientific™
28105-259070A |
5 μm | 10 mm | 250 mm | Preparative Column, Standard |
1959.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10079192
|
Thermo Scientific™
28105-054630 |
5 µm | 4.6 mm | 50 mm | Colonna analitica |
601.83€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10067244
|
Thermo Scientific™
28103-054030 |
3 μm | 4 mm | 50 mm | Analytical Column |
698.57€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10203423
|
Thermo Scientific™
28105-102130 |
5 μm | 2.1 mm | 100 mm | Analytical Column |
685.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10488004
|
Thermo Scientific™
28105-103030 |
5 μm | 3 mm | 100 mm | Analytical Column |
685.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10610156
|
Thermo Scientific™
28105-104030 |
5 μm | 4 mm | 100 mm | Analytical Column |
655.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10110513
|
Thermo Scientific™
28105-104630 |
5 µm | 4.6 mm | 100 mm | Colonna analitica |
655.48€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10389543
|
Thermo Scientific™
28105-123030 |
5 μm | 3 mm | 125 mm | Analytical Column |
723.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11593041
|
Thermo Scientific™
28103-124630 |
3 μm | 4.6 mm | 125 mm | Analytical Column |
755.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10097544
|
Thermo Scientific™
28105-124030 |
5 μm | 4 mm | 125 mm | Analytical Column |
690.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10217423
|
Thermo Scientific™
28105-124630 |
5 μm | 4.6 mm | 125 mm | Analytical Column |
690.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10484983
|
Thermo Scientific™
28105-152130 |
5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Analytical Column |
723.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10616185
|
Thermo Scientific™
28105-153030 |
5 μm | 3 mm | 150 mm | Analytical Column |
723.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10403475
|
Thermo Scientific™
28105-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm | Analytical Column |
690.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10283703
|
Thermo Scientific™
28105-154630 |
5 µm | 4.6 mm | 150 mm | Colonna analitica |
690.47€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10438964
|
Thermo Scientific™
28105-204630 |
5 μm | 4.6 mm | 200 mm | Analytical Column |
726.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10494435
|
Thermo Scientific™
28105-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm | Analytical Column |
763.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10344413
|
Thermo Scientific™
28105-254630 |
5 µm | 4.6 mm | 250 mm | Colonna analitica |
726.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10734414
|
Thermo Scientific™
28103-013001 |
3 μm | 3 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
401.22€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10350885
|
Thermo Scientific™
28102-154630 |
2.4 μm | 4.6 mm | 150 mm | Analytical Column |
892.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10340885
|
Thermo Scientific™
28102-152130 |
2.4 μm | 2.1 mm | 150 mm | Analytical Column |
1037.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10075964
|
Thermo Scientific™
28102-104630 |
2.4 μm | 4.6 mm | 100 mm | Analytical Column |
845.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10066694
|
Thermo Scientific™
28102-102130 |
2.4 μm | 2.1 mm | 100 mm | Analytical Column |
887.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10279864
|
Thermo Scientific™
28102-054630 |
2.4 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analytical Column |
777.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10621416
|
Thermo Scientific™
28102-052130 |
2.4 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analytical Column |
814.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10100943
|
Thermo Scientific™
28105-014001 |
5 µm | 4 mm | 10 mm | Precolonna a cartuccia, 4 PK |
366.23€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10764047
|
Thermo Scientific™
28105-013001 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
366.23€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10601144
|
Thermo Scientific™
28105-012101 |
5 μm | 2.1 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
366.23€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10424983
|
Thermo Scientific™
28103-014001 |
3 µm | 4 mm | 10 mm | Precolonna a cartuccia, 4 PK |
401.22€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10455733
|
Thermo Scientific™
28103-012101 |
3 μm | 2.1 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
401.22€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11969098
|
Thermo Scientific™
28102-014001 |
2.4 μm | 4 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
500.21€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10203183
|
Thermo Scientific™
28103-154630 |
3 µm | 4.6 mm | 150 mm | Colonna analitica |
755.79€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10027314
|
Thermo Scientific™
28103-154030 |
3 μm | 4 mm | 150 mm | Analytical Column |
755.79€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10558025
|
Thermo Scientific™
28103-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm | Analytical Column |
796.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10099332
|
Thermo Scientific™
28103-152130 |
3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Analytical Column |
796.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10374183
|
Thermo Scientific™
28103-104630 |
3 µm | 4.6 mm | 100 mm | Colonna analitica |
719.63€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10723657
|
Thermo Scientific™
28103-104030 |
3 μm | 4 mm | 100 mm | Analytical Column |
719.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10666604
|
Thermo Scientific™
28103-103030 |
3 μm | 3 mm | 100 mm | Analytical Column |
751.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10243703
|
Thermo Scientific™
28103-102130 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Analytical Column |
751.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10563225
|
Thermo Scientific™
28103-054630 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Analytical Column |
661.31€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10478754
|
Thermo Scientific™
28103-053030 |
3 μm | 3 mm | 50 mm | Analytical Column |
690.97€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10495163
|
Thermo Scientific™
28103-052130 |
3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Analytical Column |
696.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10511695
|
Thermo Scientific™
28103-032130 |
3 μm | 2.1 mm | 30 mm | Analytical Column |
696.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10269864
|
Thermo Scientific™
28102-034630 |
2.4 μm | 4.6 mm | 30 mm | Analytical Column |
777.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11919098
|
Thermo Scientific™
28102-012101 |
2.4 μm | 2.1 mm | 10 mm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10503425
|
Thermo Scientific™
28105-252130 |
5 μm | 2.1 mm | 250 mm | Analytical Column |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
- Original Hypersil columns from the manufacturer
- Base deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
170 m²/g | |
C18 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
L1 | |
11% | |
Sì |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.