Learn More
IKA™ IB R RO Distribution Pipe
The IB R RO Distribution Pipe is designed for use with IKA™ ICC Immersion Circulators.
Marca:  IKA™ 0020027440
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 17237519
  • 176.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Features 10 outlet holes (5 mm) and connection via hose olive (12 mm OD)
  • Length with connection: 515 mm
  • Material: Stainless Steel 1.4301
Specifica
Specifica
4-sided Distributor Tube
IKA™ ICC Immersion Circulators
Homogenous temperature distribution in a water bath
Stainless Steel