Learn More
Fisherbrand™ Olio da immersione
Use this immersion oil with biological compound microscopes. Fisherbrand™ Immersion Oil is available in 5mL bottles.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : CAS : 8012-95-1 Peso : 0.01080kg
Descrizione
- Immersion Oil, 5mL
- Accessory for microscopes: FB69019 and FB69020
Specifica
Olio da immersione | |
5 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Immersion oil fluorescence-free "dropper-bottle"
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: paraffin oils