Learn More
Motic™ Immersion Oil
Transparent oil of high refractive index for use with oil immersion objectives.
Marca: Motic™ 1101001300011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07200kg
Descrizione
- High refractive index.
- Transparent.
- Increases the numerical aperture of the objective lens.
- Increases resolving power of a microscope.
Specifica
Oil immersion objectives | |
5 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: paraffins (petroleum), hydrogenated terphenyls, butene, terphenyl