Learn More
Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™
Non-permanent mountant for use with frozen sectioning, immunoperoxidase techniques and immunofluorescent applications.
17.34€ - 515.00€
Codice del prodotto | Marca | Applicazioni | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marke | Applicazioni | Volume (sistema metrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10662815
|
Epredia™
9990402 |
Sezioni congelate, tecniche di immunoperossidasi e preparazioni immunofluorescenti | 20 mL |
30.30€
20mL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10622689
|
Epredia™
9990412 |
Per l'uso con sezioni congelate, tecniche di immunoperossidasi e preparazioni immunofluorescenti | 20 mL |
358.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12569996
|
Epredia™
9990414 |
For use with frozen section, immunoperoxidase techniques, and immunofluorescent preparations | 1 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10536995
|
Epredia™
9990402 |
Sezioni congelate, tecniche di immunoperossidasi e preparazioni immunofluorescenti | 20 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Beschreibung
- Economical, organic, overnight-drying liquid coverslip
- Aqueous base for immunostaining and other techniques
- Non-fluorescing medium with a low viscosity
- Resists fading and polymerizes quickly for easier handling of finished slides
- Refractive index: 1.495 ±0.002 (liquid); 1.586 ± 0.002 (dry)
- Viscosity: Low (120-160 cps at 24°C)
- pH: 8.0 from 8.8 at 21 through 24°C
Spezifikation
Shandon Immu-mount |