Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class E2 with Certificate
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
117.66€ - 1446.90€
Specifica
Classificazione | E2 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15535189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
1446.90€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15535069
|
Fisherbrand™
|
50 g |
166.42€
1 unità |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575069
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
463.22€
1 unità |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15585059
|
Fisherbrand™
|
1 g |
117.66€
1 unità |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15585069
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
701.72€
1 unità |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595069
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
1081.20€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15545069
|
Fisherbrand™
|
100 g |
175.96€
1 unità |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555069
|
Fisherbrand™
|
200 g |
205.64€
1 unità |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15565069
|
Fisherbrand™
|
500 g |
341.32€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15525069
|
Fisherbrand™
|
20 g |
151.58€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515069
|
Fisherbrand™
|
10 g |
137.80€
1 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15505069
|
Fisherbrand™
|
5 g |
129.32€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class E2 stainless steel calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
Specifica
E2 | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |