Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F2 with certificate
Use with weighing instruments of high accuracy class II. Fisherbrand™ Class F2 Stainless Steel Calibration Weights are also intended for use in important commercial transactions, such as those involving precious metals and stones.
62.96€ - 868.14€
Specifica
Classificazione | F2 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15535169
|
Fisherbrand™
|
200 g |
101.50€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15535149
|
Fisherbrand™
|
5 g |
67.42€
1 unità |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575149
|
Fisherbrand™
|
10 g |
73.72€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575169
|
Fisherbrand™
|
500 g |
166.42€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15575189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
868.14€
1 unità |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595139
|
Fisherbrand™
|
2 g |
64.50€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595159
|
Fisherbrand™
|
100 g |
85.33€
1 unità |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15595179
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
497.14€
1 unità |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555139
|
Fisherbrand™
|
1 g |
62.96€
1 unità |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555159
|
Fisherbrand™
|
50 g |
79.55€
1 unità |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15555179
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
267.12€
1 unità |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515179
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
202.46€
1 unità |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515159
|
Fisherbrand™
|
20 g |
76.64€
1 unità |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class F2 stainless steel calibration weight
- Weights intended for use in the verification or calibration of class M1 and possibly class M2 weights
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
Specifica
F2 | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |