Learn More
Wika Industrial Pressure Gauge, 2-1/2 in. Dial
The Industrial Pressure Gauge with 2-1/2 in. Dial features FlexWindow™ option with integrated pressure compensation and 100% case fill.
43.85€ - 44.25€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Compliance |
---|---|
Dimensioni quadrante (sistema imperiale) | 2.5 in. |
Dimensioni quadrante (sistema metrico) | 64 mm |
Accuracy | ±2-1-2% of Span |
Tipo di display | Analog |
Codice del prodotto | Marca | Gamma di pressione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Gamma di pressione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15125764
|
Wika
68046-12 |
100 psi |
44.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15115764
|
Wika
68046-08 |
30 psi |
43.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
- Accuracy is ±1.5%.
- Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
- All connections are 1/4 in. NPT(M).
- Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Specifica
CE Compliance | |
64 mm | |
Analog | |
Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens | |
-20°C to +60°C | |
6.35 mm NPT(M), Lower |
2.5 in. | |
±2-1-2% of Span | |
Industrial Gauge | |
-4°F to +140°F | |
1/4 in. NPT(M), Lower | |
Copper |