Learn More
B Braun™ Siringhe con cono Injekt™ Solo
Enjoy the smooth, steady operation of the B Braun™ Solo Cone Leur syringe. Its green plunger enables easy recognition of filling volumes and its double-seal stopper keeps contents intact.
6.35€ - 116.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 7886-1 |
---|---|
Product Type | Syringe |
Monouso | Sì |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12752637
|
B Braun™
4606205V |
20 ml | Sì |
15.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12722637
|
B Braun™
4606027V |
2 ml | Sì |
6.35€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10542344
|
B Braun™
9202625 |
10 mL | Non-sterile |
116.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Enjoy the smooth, steady operation of the B Braun™ Solo Cone Leur syringe. Its green plunger enables easy recognition of filling volumes and its double-seal stopper keeps contents intact.
- Injekt™
- Transparent barrel with graduations
- Green plunger
- Barrel and plunger rod: Polypropylene
- No DEHP or natural rubber
Specifica
EN ISO 7886-1 | |
Syringe | |
Sì | |
1 ciascuno |