Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer centrico in due pezzi Injekt™
Manufactured from polypropylene/polyethylene. B. Braun™ Injekt™-F Fine Dosage Syringe has high contrast black graduation for ideal readability.
Marca:  B Braun™ 9166017V
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31050kg
Codice prodotto. 10303002
  • 29.35€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
    • Made of polypropylene/polyethylene
    • Green plunger
    • Highly transparent barrel
    • High contrast black graduation, permanent marking, ideal readability
    • Displacement spike: Reduces residual volume and minimizes unnecessary loss of medicine
    • Centric Luer cone
    • Safe plunger backstop
    • Easy aspiration up to maximum volume
    • Latex-free/PVC-free
    • Silicone oil-free
    • Single sterile-packed (in box of 100 pcs)
Specifica
Specifica
ISO 7886-1
Stantuffo verde
Ideale per iniezioni semplici, vaccinazioni e molto altro
Siringa attacco centrico Luer Slip a 2 parti
Confezione da 100
Luer cono centrato
Polyethylene, Polypropylene
Con graduazione nera
1 ml