Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
204.00€ - 555.00€
Specifica
Materiale | PEEK |
---|---|
Intervallo di pH | Da 0 a 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Tipo di soluzione di riempimento | Polimero Xerolyt |
Riferimento interno | ARGENTHAL |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10454353
|
METTLER TOLEDO™
51343104 |
InLab™ Expert NTC30 | Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1 | Multi-Pin | Misuratore di pH |
295.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10009552
|
METTLER TOLEDO™
51343100 |
InLab™ Expert | Elettrodo pH combinato, 2 in 1 | Testa a vite S7 | Misuratore di pH |
204.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10610904
|
METTLER TOLEDO™
51343103 |
InLab™ Expert DIN | Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1 | Spina a banana DIN 19262/4 mm | Misuratore di pH |
296.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10040073
|
METTLER TOLEDO™
51343102 |
InLab™ Expert Pro-ISM (2 m) | Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1 | BNC/RCA | Misuratore di pH |
388.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10454543
|
METTLER TOLEDO™
51343105 |
InLab™ Expert Pt1000 | Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1 | Multi-Pin | Misuratore di pH |
286.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10660324
|
METTLER TOLEDO™
51343101 |
InLab™ Expert Pro | pH/ATC Combination Electrode, 3 in 1 | BNC/RCA | Misuratore di pH |
337.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10447144
|
METTLER TOLEDO™
51340288 |
InLab™ Expert Go | Elettrodo pH | BNC/RCA IP67 | SevenGo SG2 e SG8 |
371.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10431435
|
METTLER TOLEDO™
51344102 |
InLab™ Expert Go-ISM | Sensore pH | BNC/RCA IP67 | SevenGo Duo SG23 e SevenGo Duo pro SG68, SG78 e SG98 |
475.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10594925
|
METTLER TOLEDO™
51344104 |
InLab™ Expert Go-ISM (10 m) | Sensore pH | BNC/RCA IP67 | SevenGo Duo SG23, SevenGo Duo Pro SG68 e SG78 |
555.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11394203
|
METTLER TOLEDO™
30014096 |
InLab™ Expert Pro-ISM | Inlab Expert Pro-ISM | BNC/RCA | SevenCompact 220, SevenGo Duo pro SG68, SG78 e SG98 e SevenGo Duo SG23 |
415.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
- L'asse in PEEK™ è caratterizzato da resistenza chimica e meccanica per la massima affidabilità nelle condizioni più difficili
Specifica
PEEK | |
°° | |
ARGENTHAL | |
120 mm | |
12 mm |
Da 0 a 14 | |
Polimero Xerolyt | |
U-Glass | |
0.47 in. |