Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine
Per misurazioni precise in un’ampia gamma di tipi di campioni. Con la tecnologia EQUITHAL™, gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Routine Mettler Toledo garantiscono i più brevi tempi di risposta nonostante i notevoli cambiamenti di temperatura.
229.00€ - 472.00€
Specifica
Giunzione | Ceramica |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | Da 0 a 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | Da 0° a 100 °C |
Membrana | Vetro HA |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10650324
|
METTLER TOLEDO™
51343054 |
InLab™ Routine Pro | Elettrodo pH/ATC combinato | Multi-Pin | Misuratore di pH |
361.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10313433
|
METTLER TOLEDO™
51343050 |
InLab™ Routine | pH Combination Electrode | S7 a vite | Misuratore di pH |
229.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10212283
|
METTLER TOLEDO™
51343056 |
InLab™ Routine Pt1000 | Elettrodo pH/ATC combinato | Multi-Pin | Misuratore di pH |
322.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11354213
|
METTLER TOLEDO™
51344055 |
InLab™ Routine Pro-ISM | Inlab Routine Pro-ISM | Multi-Pin | Misuratore pH/ioni SevenCompact |
396.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15529611
|
METTLER TOLEDO™
30248832 |
InLab™ Routine Go-ISM | Combination Electrode, Integrated Temperature Probe, Intelligent Sensor Management (ISM) Technology | BNC IP67 | Fixed Cable to sensor |
472.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
L'asta in vetro è resistente ai campioni organici e corrosivi.
Specifica
Ceramica | |
Da 0 a 14 | |
Vetro HA |
Vetro | |
Da 0° a 100 °C | |
Da 0 a 100 °C |