Learn More
Cole-Parmer™ Inspection Mirror
20.02€ - 40.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11729849
|
Cole-Parmer™
09914-00 |
31.75 mm |
20.02€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15119075
|
Cole-Parmer™
09914-05 |
47.625 mm |
40.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
1/Pk. | |
Inspection Mirror | |
Round |