Learn More
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape provides a sterile surface to the wound edge at the start of surgery and continuous antimicrobial activity throughout the procedure.
Marca:  3M™ 7000042935
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70000kg
Codice prodotto. 15371165
  • 120.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Superior adhesion
  • Excellent antimicrobial
  • Designed for infection prevention of surgical sites
Specifica
Specifica
60 x 45 cm
Surgery
Sterile
Incise Drapes
45 cm
60 cm