Learn More
Bolle Protection™ IRIDPSI Polycarbonate Safety Glasses, Reading Area
Ultra-modular and infinitely adaptable safety glasses with dioptric corrective lenses. Bolle Protection™ IRIDPSI Polycarbonate Safety Glasses with Reading Area come with anti-scratch/anti-fog lenses.
13.62€ - 171.72€
Specifica
Lens Coating | Scratch-resistant |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE European standards certificate available. |
Lens Tint | Clear |
UV Protection | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15598281
|
Bolle Protection™
IRIDPSI2.5 |
Anti-fog, Scratch-resistant |
171.72€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15256705
|
Bolle Protection™
IRIDPSI1.5 |
Scratch-resistant |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15276705
|
Bolle Protection™
IRIDPSI2.5 |
Anti-fog, Scratch-resistant |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Clear lens.
- Reading area.
- Adjustable B-Flex shape memory bridge.
- Pivoting temples/tilting front.
- Non-slip tipgrip.
- Technology approved for continuous wear and certified with perfect optical quality.
- Anti-scratch coating.
- Anti-fog coating.
- 99.9% UVA/UVB protection.
- Lens and frame protection from low energy impact, resists a 6mm, 0.86g ball at 45m/s.
- Lens and frame protection from high speed particles at extreme temperatures.
- Guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
- CE European standards certificate available.
Specifica
Scratch-resistant | |
CE European standards certificate available. | |
Clear | |
Yes |