Learn More
Micronova™ Irradiated Sharpie Fine Point Markers
An irradiated, fine point permanent marker with fade and water resistant, quick drying, non-toxic ink for use in aseptic environments. Available capped or retractable styles.
54.15€ - 182.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | No |
Sterilità | Sterile |
Stile punta | 1.0 mm Fine Point |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12837053
|
Micronova™
PEN-20IR |
Black | 6 in. | Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack) |
66.20€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15387863
|
Micronova™
PEN-20IRDB |
Black | 6 in. | Individually double bagged, 12 per outer bag (case pack) |
82.15€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13177726
|
Micronova™
PEN-25IR |
Black | 7 in. | Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack) |
182.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13157726
|
Micronova™
PEN-22IR |
Blue | 6 in. | Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack) |
54.15€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13197726
|
Micronova™
PEN-26IR |
Blue | 7 in. | Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack) |
149.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13167726
|
Micronova™
PEN-23IR |
Red | 6 in. | Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack) |
54.15€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13107736
|
Micronova™
PEN-27IR |
Red | 7 in. | Individually bagged, 4 per double bag, 12 per third bag (case pack) |
149.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Fade and water resistant ink
The Micronova Irradiated Sharpie Fine Point Marker is the original pen style, industry standard permanent marker. This cleanroom sharpie marks permanently on most surfaces with quick drying, non-toxic, alcohol based ink that is fade and water resistant to further extend multiple project uses.
- Fine point sharpie marker
- Marks permanently on most surfaces
- Writes on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware
- Nontoxic, permanent, quick drying, alcohol-based ink
- Fade and water resistant
- Available capped or retractable styles, red, blue or black inks
- Gamma irradiated for Aseptic ISO 5 and other clean production areas
Specifica
HDPE | |
No | |
1.0 mm Fine Point |
Not Autoclavable | |
Sterile |