Learn More
Ismatec™ Reglo Digital Multichannel Pumps
Versatile multichannel pumps with an intuitive touch-screen interface for accurate low-flow fluid delivery.
3805.00€ - 4210.00€
Specifica
Control Type | Digital Variable Speed |
---|---|
Tipo di display | Touchscreen |
Valori nominali armadio | IP31 |
Maximum Pressure | Dependent on tubing |
Motor Speed | 0.1 to 160 rpm |
Codice del prodotto | Marca | Canali | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Canali | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16406649
|
Ismatec™
78018-22 |
4 | 0.0002 to 57 mL/min. |
4090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16416649
|
Ismatec™
78018-24 |
4 | 0.0001 to 38 mL/min. |
4210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16466639
|
Ismatec™
78018-10 |
2 | 0.0002 to 68 mL/min. |
3805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16486639
|
Ismatec™
78018-14 |
2 | 0.0001 to 38 mL/min. |
4205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16496639
|
Ismatec™
78018-20 |
4 | 0.0002 to 68 mL/min. |
4005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Compact, benchtop pumps optimize ease of use, accuracy, and reliability
- 5 in. (12.7 cm) capacitive TFT/RGB touch screen for crisp resolution and a wide viewing angle
- Flexible operational control via screen, MasterflexLive™, or analog remote control
- Continuous run, volume dispense, and time dispense modes -- batch control and interval/off time in Volume and Time modes
- Anti-drip and speed ramping available in Volume dispense mode – ensure accuracy and minimize sample loss
- Cassette pump models accept 3-stop tubing for easy loading and secure retention
Specifica
Digital Variable Speed | |
IP31 | |
0.1 to 160 rpm | |
RJ45 Ethernet; USB; 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via DB-25 | |
ABS Plastic and Aluminum | |
90 to 260 VAC |
Touchscreen | |
Dependent on tubing | |
Yes | |
Pump drive, pump head, cassettes, and power adapter with 6 ft. (1.8 m) line cord | |
22.1 x 14.7 x 15.7 cm | |
90/260 VAC |