missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ ISO COD Test Tube

Marca:  Hanna Instruments™ HI93754G25

Dettagli aggiuntivi : CAS : 7664-93-9 Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II


Codice prodotto. 11712435

  • 180.00€ / 50mL
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

ISO COD Test Tube
0 to 15000 mg/L
25 Pack
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1

Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, mercury(II) sulphate, silver sulphate, potassium dichromate

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali