Learn More
DuPont™ Cappuccio e maschera sterili in Tyvek™ IsoClean™
373.75 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
437.42 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21724" per avere il tuo prezzo promozionale.
437.42 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22918" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size: Universal
Descrizione
CAPPUCCIO:
- Sottoposto a trattamenti di pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma
- Cuciture interne con bordatura
- Apertura della testa con bordatura
- Lacci con anelli regolabili
- Bianco, misura unica.
MASCHERA:
- Parte esterna in polietilene pieghettato
- Larghezza 17.5 cm.
- Sterili
- Blu
Specifica
Product Type | Cappuccio e maschera |
Size | Universale |
Materiale | Maschera: Polietilene pieghettato |
Colore | Cappuccio: Bianco, Maschera: Blu |
Tipo di chiusura | Lacci con anelli regolabili |
Monouso | Sì |
Modello | Cuciture interne con bordatura |
Tipo di giuntura | Cuciture interne con bordatura |
Sterilità | Sterili |
Certificazione/Conformità | Sterilizzati con irradiazione gamma fino a un valore SAL di 10-6 (ISO 11137-1), tracciabilità completa su tutti i capi sterilizzati con certificati di sterilità disponibili, adatti all'uso in camere sterili GMP classe C/D (ISO classe 6-9) con o senza aree di controllo della carica batterica, DPI di Categoria I |
Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.