Learn More
Fisherbrand™ Bagni ad acqua Isotemp™ Deluxe per uso generale
Scelta di bagni ad acqua per uso generale, progettati per fornire una temperatura costante per risultati affidabili e la massima facilità di utilizzo.
677.00€ - 1550.00€
Specifica
Materiale camera | Acciaio inox |
---|---|
Tipo di unità di controllo | Digitale |
Display | LCD monocromatico |
Include | Coperchio a tetto in policarbonato, vassoio diffusore |
Materiale | Acciaio con rivestimento in polvere epossidica |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni interne (L x P x A) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15355877
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 02 | 2 l | 5,4 x 6,1 x 5,99 (138 x 155 x 150 mm) | 9,1 x 7,8 x 9,2in. (230 x 199 x 233 mm) |
677.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15365877
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 2S | 2 L | 6 x 11.8 x 2.69 in. (153 x 300 x 65 mm) | 9.7 x 14 x 9.1 in. (246 x 355 x 232 mm) |
695.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15375877
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 05 | 5 L | 6.1 x 11.8 x 5.99 (154 x 300 x 150 mm) | 9.7 x 14 x 9.1 in. (246 x 355 x 232 mm) |
931.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15385877
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 10 | 10 L | 11.9 x 13 x 5.99 (301 x 330 x 150 mm) | 15.5 x 15.1 x 9.2 in. (393 x 383 x 233 mm) |
910.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15315887
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 15D | 15 L (5 L/10 L) | 6.1 x 11.8 x 5.99 in. (154 x 300 x 150 mm); 11.9 x 13 x 5.99 in. (301 x 330 x 150 mm) | 15.4 x 23.1 x 9.2 in. (392 x 587 x 233 mm) |
1550.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15395877
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 20 | 20 l | 11.7 x 19.7 x 5.99 (297 x 500 x 150 mm) | 15.4 x 21.8 x 9.2 in. (392 x 555 x 233 mm) |
1080.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15305887
|
Fisherbrand™
|
Isotemp GPD 28 | 28 l | 11.7 x 19.7 x 7.99 (297 x 500 x 200 mm) | 15.4 x 21.8 x 11.1 in. (392 x 555 x 282 mm) |
1300.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Ideali per applicazioni industriali, di clinica farmaceutica o biomediche, i bagni ad acqua deluxe per usi generici Fisherbrand™ Isotemp™ offrono un'avanzata tecnologia in un design compatto. Disponibili in vari formati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di esigenze applicative, i bagni ad acqua Isotemp sono stati studiati per garantire una temperatura costante per risultati affidabili e un funzionamento semplice.
- Minore ingombro rispetto ai modelli precedenti
- Il controllo avanzato del microprocessore è stato progettato per ampliare le funzionalità del dispositivo
- Nuovi allarmi acustici
- Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con le preimpostazioni di temperatura.
- Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
- Il design ottimizzato delle cerniere supporta la configurazione a coperchio aperto e ne agevola la rimozione
- Il sistema di protezione dall'esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
Specifica
Acciaio inox | |
LCD monocromatico | |
Acciaio con rivestimento in polvere epossidica | |
±0.2 °C |
Digitale | |
Coperchio a tetto in policarbonato, vassoio diffusore | |
3 | |
±0.2 °C |