Learn More
Fisherbrand™ Agitatore Isotemp™
Controllo preciso dell'agitazione e straordinaria sicurezza nei protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire una flessibilità che va dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
263.00€ - 416.00€
Specifica
Speed | 50 to 1500 rpm |
---|---|
Frequenza | 50/60 Hz |
Tipo di spina | UK/EU/CN |
Descrizione | Stirrer |
Codice del prodotto | Marca | Materiale piastra superiore | Requisiti elettrici | Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale piastra superiore | Requisiti elettrici | Area superficie piastra superiore (sistema imperiale) | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15363508
|
Fisherbrand™
|
Ceramic | 230V 50/60Hz | 4.25 x 4.25 in. | 230 V |
285.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15333518
|
Fisherbrand™
|
Ceramica | 230 V 50/60 Hz | 7.25 x 7.25 in. | 230 V |
263.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15333538
|
Fisherbrand™
|
Ceramic | 230V 50/60Hz | 10.25 x 10.25 in. | 230 V |
416.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Controllo preciso dell'agitazione e straordinaria sicurezza nei protocolli di routine. Disponibili in tre formati per garantire una flessibilità che va dalle sostanze chimiche in microscala alle operazioni di produzione.
Tecnologia avanzata
- Agitazione a bassa velocità, controllo uniforme della velocità e forte accoppiamento magnetico
Design robusto e flessibile
- Piastra superiore in ceramica o in alluminio
- Il design rialzato del display protegge i componenti elettronici dagli spruzzi
- Opzionale e schermatura di protezione dagli spruzzi
- Vari formati per i diversi volumi di campioni.
- Include un'ancoretta di agitazione
Certifications
cCSAus (modelli da 100-120 V), CE (modelli da 230 V)
Compliance
Conformità RoHS
Warranty
Tre anni
Specifica
50 to 1500 rpm | |
50/60 Hz | |
UK/EU/CN | |
Stirrer |