Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultra Low Temperature Freezer is dependable for storage applications with energy and space savings features.
12100.00€ - 16800.00€
Specifica
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright |
---|---|
Gamma di temperatura | -50°C to -86°C |
Sensore di temperatura | RTD Probe |
Materiale armadietto | Cold-rolled Steel |
Isolamento | Vacuum, Foam |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Modello | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Modello | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17426432
|
Fisherbrand™
|
14.9 cu. ft. | IUE30086FV | 230 V |
12100.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16647352
|
Fisherbrand™
|
19.4 cu. ft. | IUE40086FV | 230 V |
13500.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17436432
|
Fisherbrand™
|
24.1 cu. ft. | IUE50086FV | 230 V |
15000.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
16657352
|
Fisherbrand™
|
28.8 cu. ft. | IUE60086FV | 230 V |
16800.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Description
Fisherbrand™ Isotemp -80°C ultra-low freezers are the sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. Vacuum panel insulation provides maximum storage capacity in a smaller footprint.
Performance
- Hydrocarbon technology saves up to 25% energy usage over conventional refrigerant ultra low freezers(1) and reduces stress on operating systems promoting outstanding reliability
- Designed for quick recovery after door openings to maximize sample protection
- Only 53dBA sound output enables the units to be utilized in the lab
User Friendly
- Touch screen information center is simple and easy to use.
- Security features include alarm settings and padlock compatible doors
- Compatible with most racking systems
Sustainability
- Manufactured in award winning zero-waste to landfill facility
- Natural refrigerants and water blown foam insulation, making the Isotemp series compliant with European Union F-Gas standards
Warranty
- US: Two years parts and labor, additional 2 years compressor parts only. Canada: 5 years parts and labor.
Footnotes: (1) Internal data comparing 11.2 kWh/day to UXF600 = 14.9 kWh/day. Data on file
Warranty
2 years parts and labor + additional 2 yrs. compressor parts
Specifica
Ultra-Low Freezer, Upright | |
RTD Probe | |
Vacuum, Foam | |
Painted Steel | |
Capacitive Touch | |
Gray | |
Long term storage | |
US: 2 years parts and labor + additional 2 years compressor parts CA: 5 year standard warranty |
|
77.99 in. | |
Yes | |
R290 / R170+R290 Mix |
-50°C to -86°C | |
Cold-rolled Steel | |
Painted Steel | |
Upright | |
4 | |
Air Cooled | |
10 yrs | |
Manual | |
198.1 cm | |
Yes |