Learn More
Eppendorf™ Set IsoSafe e IsoPack IsoTherm-System™
Used as an enzyme bar to prevent enzymes from becoming inactivated, as well as for PCR* sample preparation, sample transport and slow thawing of frozen samples.
59.75€ - 197.40€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Gamma di temperatura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10579291
|
Eppendorf™
3880001166 |
Per provette da 1.5/2.0 ml | Set IsoSafe e IsoPack | 0 °C |
61.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10604311
|
Eppendorf™
3880001174 |
Per provette da 1.5/2.0 ml | Set IsoSafe e IsoPack | –21 °C |
61.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10343771
|
Eppendorf™
3880000160 |
0.5mL tubes | IsoPack and IsoRack set | 0°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10459072
|
Eppendorf™
3880000178 |
0.5mL tubes | IsoPack and IsoRack set | -21°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10798551
|
Eppendorf™
3880000046 |
0.5mL tubes | IsoSafe and IsoPack | -21°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10613751
|
Eppendorf™
3880000020 |
0.5mL tubes | IsoSafe and IsoPack | 0°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10202271
|
Eppendorf™
3880001026 |
1.5/2.0mL tubes | IsoSafe and IsoPack | 0°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10018550
|
Eppendorf™
3880001042 |
1.5/2.0mL tubes | IsoSafe and IsoPack | -21°C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Holds 24 tubes (0.5mL/1.5mL/2.0mL Safe-Lock microcentrifuge tubes or 1.7mL Safe-Twist screw cap tubes)
- IsoPack™ (cold pack) white for 0°C and blue for -21°C, cooled to refrigeration temperature in freezer compartment
- Isothermal times of >6hr (0°C, white) and >3hr (-21°C, blue)
- No more melting ice baths (danger of contamination)
- All system components can be used separately
- Racks are stackable, autoclavable, markable, floatable and can be centrifuged in a microtitre-plate rotor Specialises in cooling samples effectively and constantly at -21°C or 0°C over many hours.