Learn More
Fisherbrand™ Vaschette per ghiaccio isotermiche
Lunga durata e isolamento eccellente. Le vaschette per ghiaccio Fisherbrand™ IsoThermal sono i contenitori di raffreddamento ideali per l'uso con materiali ultra-freddi, inclusi il ghiaccio secco e l'azoto liquido. Pratiche e facili da utilizzare, con coperchi che si inseriscono saldamente sotto il cestello. Disponibili in tre formati con codifica a colori.
69.05€ - 158.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Liquid nitrogen, dry ice, ice water, ice-salt slurries, etc. |
---|---|
Materiale | Poliuretano |
Tipo | Vaschetta per ghiaccio |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Controllo della temperatura | Refrigerated |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11334085
|
Fisherbrand™
|
Blu | 4 L | 38.1 x 25.4 x 14 cm |
137.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11324085
|
Fisherbrand™
|
Verde | 1 l | 26,7 x 19,55 x 11,4 cm |
69.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344085
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 9 l | 52,1 x 29,2 x 16,3 cm |
158.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Contenitori ideali per ambienti ultra freddi- In poliuretano rigido in monostampo per una lunga durata e stabilità con i campioni freddi
- Eccellenti proprietà di isolamento; ideali per l'utilizzo con impasti di azoto liquido, ghiaccio secco, acqua ghiacciata, ghiaccio/sale ecc.
- Il coperchio a chiusura ermetica mantiene al minimo l'evaporazione ed è caratterizzato da un comodo pomello incassato
- I contenitori non trasudano né perdono e non si rompono né deformano con l'uso normale
- Utilizzabili a temperature da -196 a +95 °C
- I coperchi possono essere comodamente riposti sotto la vaschetta perché sono stati realizzati per essere utilizzati insieme
- Impugnature stampate per una presa e un trasporto sicuri
- Beccuccio di precisione per facili travasi e svuotamenti
- Rastremati per essere impilati
- Con codifica a colori (verde, blu, rosso) per una facile organizzazione e identificazione
Specifica
Liquid nitrogen, dry ice, ice water, ice-salt slurries, etc. | |
Vaschetta per ghiaccio | |
Refrigerated |
Poliuretano | |
Not Autoclavable | |
°° |