Learn More
Fisherbrand™ Slide Holder
Provides an inexpensive way for drying excess fluids from flat surfaces. Fisherbrand™ Slide Holder is constructed of chemical-resistant HDPE.
41.80€ - 43.35€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vetrino per microscopio |
Materiale | HDPE |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità vetrino | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità vetrino | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11947984
|
Fisherbrand™
|
78 |
43.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11937984
|
Fisherbrand™
|
40 |
41.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Chemical-resistant high-density polyethylene holder
- Il contenitore pratico da usare ospita sia i vetrini da 3 × 1 pollici che da 75 × 25 mm durante l'evacuazione o la pulizia
- Il supporto in polietilene ad alta densità, leggero, forte e resistente agli agenti chimici, offre un modo economico per asciugare i liquidi in eccesso dalle superfici piatte
- L'angolo da 10° con scanalature consente di vedere chiaramente il vetrino desiderato
- I bordi smussati permettono di accedere facilmente ai canali
Specifica
Not Autoclavable | |
Vetrino per microscopio | |
HDPE | |
Non-sterile |