Learn More
Jenway™ Sonda di conducibilità con piastra in platino e corpo in vetro Jenway™
Per l'uso insieme a conduttimetri Jenway™ 4510, 4520 e 3540. Le sonde di conducibilità con corpo in vetro Jenway™ sono indicate per soluzioni a bassa conducibilità, soluzioni di acqua pura e soluzioni di conducibilità per uso generico.
316.00€ - 338.00€
Specifica
Tipo | Cella di conducibilità |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conduttimetri 4510, 4210 e 3540 |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Intervalli di misurazione | Costante di cella | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervalli di misurazione | Costante di cella | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11420509
|
Jenway™
99959-64 |
Da 0 a 500 mS/cm | 0.1 ± 20% | Per misurazioni di soluzioni a bassa conducibilità e di acqua pura |
338.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11410509
|
Jenway™
99968-36 |
0 - 150 mS/cm | 1 ± 10% | Uso generico, misurazione della conducibilità per QC accurato e attività di ricerca |
316.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Per l’utilizzo con conduttimetri Jenway™– 4510, 4520 e 3540
- Corpo in vetro
- Piastra in platino
Specifica
Cella di conducibilità | |
Da 0 a 100 °C | |
120 mm | |
Corpo in vetro e piastra in platino |
Conduttimetri 4510, 4210 e 3540 | |
12 mm | |
1 m | |
Conducibilità |