Learn More
Digi-Sense Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes
Thermocouple Fine-Gauge Wire Probes feature beaded junctions and 12 inch leads with very quick response times.
34.00€ - 35.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | -150°C to +982°C |
Tipo | Thermocouple Probe |
Temperatura (sistema imperiale) | -238°F to +1799.6°F |
Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11762723
|
Digi-Sense
08419-02 |
0.25 mm |
35.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11772723
|
Digi-Sense
08419-04 |
0.51 mm |
34.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Negative lead is slightly shorter than the positive lead for easy identification.
- Probes come in packs of five.
- Connectors sold separately.
- Custom designs or changes to this product are available upon request.
- Probes with diameters of 0.005 in. or 0.010 in. provide the quickest time constant, typically less than 0.3 seconds.
- Probes with diameters of 0.020 in. or 0.032 in. have a slower time constant, typically 1 second or less, but have greater long-term durability.
- All probes are uninsulated and are not recommended for use with aqueous solutions.
- Keep probe wire from touching to prevent a false junction.
Specifica
ANSI | |
Thermocouple Probe | |
12 in. |
-150°C to +982°C | |
-238°F to +1799.6°F | |
30.48 cm |