Learn More
WTW™ Soluzione di elettroliti KCL
These KCL solutions are ideal for the operation, cleaning, and storage of electrodes.
Marca: WTW™ 109705
25.70 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21700" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28620kg
Descrizione
- Solutions for operation, cleaning and storage of electrodes - simple refilling and safe storage warranted
- Electrolytes are used as refill solutions for liquid filled electrodes as well as a storage solution for all types of pH electrodes
- Includes 1 bottle with 250mL KCl solution 3M/L
- KCL Electrolyte solution
Specifica
100°C | |
Trasparente | |
Soluzione elettroliti Kcl | |
1 bottiglia con 250 ml di soluzione KCl 3M/L | |
7 |
250 ml | |
3 mol/l | |
Elettrolita | |
Bottiglia | |
Sì |