Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Racks
For use with Legato Syringe Pumps
975.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 0.5 μL to 140 mL |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE, UL, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS |
Applicazioni | Legato syringe pump |
Flow Rate Accuracy | ±0.35% |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11985586
|
KD Scientific
788300 |
Large Syringe Multi-rack |
975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11995586
|
KD Scientific
788301 |
Small Syringe Multi-rack |
975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Accommodates up to ten 0.5 μL to 20 mL syringes or six 30 to 60 mL plastic or glass syringes
Certifications
CE Marked, UL Listed, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS
Specifica
0.5 μL to 140 mL | |
CE, UL, CSA, WEE, CB scheme, EU RoHS | |
Legato syringe pump | |
±0.35% |