Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 20mL Glass Screw-Thread Scintillation Vials
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
107.00€ - 395.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 20 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Fast and easy identification |
Tipo di imballaggio | Cellular Trays |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Materiale chiusura | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Materiale chiusura | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11832943
|
DWK Life Sciences
74504-20 |
Attached Screw Cap | Polypropylene | Pulp-backed Foil |
107.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17731088
|
DWK Life Sciences
74505-20 |
Attached Screw Cap | Polypropylene | Foamed Polyethylene |
287.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17741088
|
DWK Life Sciences
74515-20 |
Screw Cap | Urea | Poly Seal Cone |
336.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15766018
|
DWK Life Sciences
74501-20 |
Attached Screw Cap | Urea | Polyethylene Disc |
395.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17721088
|
DWK Life Sciences
74500-20 |
Attached Screw Cap | Urea | Foil/Cork |
283.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Variety of cap materials and liners available.
Order Info
Vials are packaged in cellular trays having alpha-numeric coordinates for fast and easy identification. Trays are shrink wrapped to preserve cleanliness. Each tray contains 100 vials, five trays per case. Caps come in polyethylene bags of 100.
Specifica
White | |
20 mL | |
Cellular Trays | |
ASTM E438 |
Borosilicate Glass | |
Fast and easy identification | |
0.67 oz. |