Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached Closures
Attached open top white polypropylene closures
309.00€ - 383.00€
Specifica
Classificazione | A |
---|---|
Material (Liner) | PTFE/Silicone |
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11852953
|
DWK Life Sciences
60811S-5 |
20 mL | 57 mm |
309.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11842953
|
DWK Life Sciences
60811S-10 |
40 mL | 95 mm |
383.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from clear 33 Expansion borosilicate glass
- Closures supplied with PTFE-faced silicone liners
- Vials are packaged in corrugated trays with partitions
Specifica
A | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Polypropylene |
PTFE/Silicone | |
28 mm | |
Screw | |
Screw Cap (Open-top) |