Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Caps
Packaged in corrugated trays with partitions
305.00€ - 700.00€
Specifica
Classificazione | A |
---|---|
Material (Liner) | PTFE/Rubber |
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile filo | Screw |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11813023
|
DWK Life Sciences
60811B12 |
Screw Cap | 0.5 dr. |
700.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11842963
|
DWK Life Sciences
60811B-2 |
Screw Cap (Closed-top) | 2.16 dr. |
357.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11832963
|
DWK Life Sciences
60811B-1 |
Screw Cap (Closed-top) | 1 dr. |
305.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852963
|
DWK Life Sciences
60811B-3 |
Screw Cap (Closed-top) | 3.2 dr. |
375.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11862963
|
DWK Life Sciences
60811B-4 |
Screw Cap (Closed-top) | 4.32 dr. |
451.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11892943
|
DWK Life Sciences
60811B-5 |
Screw Cap (Closed-top) | 5.4 dr. |
305.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11872963
|
DWK Life Sciences
60811B-6 |
Screw Cap (Closed-top) | 6.5 dr. |
515.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11882943
|
DWK Life Sciences
60811B10 |
Screw Cap (Closed-top) | 10.82 dr. |
388.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11802953
|
DWK Life Sciences
60811B612 |
Screw Cap (Closed-top) | 6.76 dr. |
320.00€
pezzi 72 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion, borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Specifica
A | |
Clear | |
Screw |
PTFE/Rubber | |
Borosilicate Glass | |
Phenolic |