Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Double Vacuum/Gas Manifold
Grease-free operation
780.00€ - 2180.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (applicazione) | Include | N. di porte | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (applicazione) | Include | N. di porte | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10462678
|
DWK Life Sciences
216050-0000 |
Vacuum Gas Manifold | Connecting inert gas and vacuum sources to sidearm stopcocks | Metering valves, Pressure/vacuum retainers | 3 |
780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
13188265
|
DWK Life Sciences
216060-0000 |
Vacuum Gas Manifold | Connecting inert gas and vacuum sources | 4mm PTFE vacuum valves | 5 |
2180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
K216040 Series Vacuum/Gas Manifold
- Forward-facing valves
- Compact for assembly in fume hood
- Modular and easily disassembled for cleaning
- Ports spaced 3.93 in. (100mm) apart
- An all-glass manifold for connecting inert gas and vacuum sources to sidearm stopcocks
- Each stopcock has a metering groove cut into the plug to provide fine control of vacuum and inert gases
- Distance between stopcocks is 2.55 in. (65mm) for the 3 position size and 3.93 in. (100mm) for the 5 position size
- Supplied with proprietary pressure/vacuum retainers
- For connecting inert gas and vacuum sources
- Sample contacts only PTFE and borosilicate glass
- Beams 0.5 in. (12.7mm) O.D. with upper-left and lower-right ends open
- Delivery ports 9mm O.D.
- Distance between valves 0.35 in. (100mm)
Specifica
Borosilicate Glass |